Stampa…

Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate

Fornitore: Apollo Scientific

OR110188-1G OR110188-5G
APOSOR110188-1GEA 152 EUR
APOSOR110188-1G APOSOR110188-5G
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Formula: C₁₁H₁₁ClO₃S
Peso molecolare: 258,73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100102
CAS Number: 1215582-82-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR