Stampa…
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR110187-1G OR110187-5G
APOSOR110187-1GEA 14.7 EUR
APOSOR110187-1G APOSOR110187-5G
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrO₂S
Peso molecolare: 285,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100112
CAS Number: 105191-64-8