Stampa…
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11018-1G OR11018-5G
APOSOR11018-1GEA 56.7 EUR
APOSOR11018-1G APOSOR11018-5G
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₃
Punto di fusione: 208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00124778
CAS Number: 5395-36-8