Stampa…
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110178-1G OR110178-5G
APOSOR110178-1GEA 144 EUR
APOSOR110178-1G APOSOR110178-5G
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,1400 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05256196
CAS Number: 86467-39-2