Stampa…
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-1H-indazol-6-amine
OR110175-1G OR110175-5G
APOSOR110175-1GEA 58.2 EUR
APOSOR110175-1G APOSOR110175-5G
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₆ClN₃
Peso molecolare: 167,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781648
CAS Number: 21413-23-0