Stampa…
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110173-1G OR110173-5G OR110173-25G
APOSOR110173-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110173-1G APOSOR110173-5G APOSOR110173-25G
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456124
CAS Number: 6850-23-3