Stampa…
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl benzo[d]oxazole-7-carboxylate
OR110172-1G OR110172-250MG
APOSOR110172-1GEA 71.3 EUR
APOSOR110172-1G APOSOR110172-250MG
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042246
CAS Number: 1086378-35-9