Stampa…
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110170-1G OR110170-500MG
APOSOR110170-1GEA 227 EUR
APOSOR110170-1G APOSOR110170-500MG
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Punto di fusione: 161…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04125031
CAS Number: 153810-37-8