Stampa…
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110169-1G OR110169-5G
APOSOR110169-1GEA 116 EUR
APOSOR110169-1G APOSOR110169-5G
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
3-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864567
CAS Number: 884504-86-3