Stampa…
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-5-methylbenzoate
OR110165-5G OR110165-25G
APOSOR110165-5GEA 21.9 EUR
APOSOR110165-5G APOSOR110165-25G
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Methyl-2-amino-5-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234606
CAS Number: 18595-16-9