8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
8-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₈H₄BrN₃ Punto di fusione: 184…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14584821 CAS Number: 1221791-93-0 |