Stampa…
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110145-1G OR110145-250MG
APOSOR110145-1GEA 105 EUR
APOSOR110145-1G APOSOR110145-250MG
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Formula: C₆H₈N₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791263
CAS Number: 58481-01-9