Stampa…
4-Chloro-N-phenylbutyramide
Fornitore: Apollo Scientific
OR110143-10G OR110143-1G OR110143-5G
APOSOR110143-10GEA 0 EUR
APOSOR110143-10G APOSOR110143-1G APOSOR110143-5G
4-Chloro-N-phenylbutyramide
4-Chloro-N-phenylbutyramide
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01357318
CAS Number: 7578-45-2