Stampa…
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11014-25G OR11014-5G OR11014-100G
APOSOR11014-25GEA 46.4 EUR
APOSOR11014-25G APOSOR11014-5G APOSOR11014-100G
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BO₃
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093756
CAS Number: 269409-70-3