Stampa…
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR110136-10G OR110136-1G OR110136-5G
APOSOR110136-10GEA 141 EUR
APOSOR110136-10G APOSOR110136-1G APOSOR110136-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₄N₂O₃
Peso molecolare: 164,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070775
CAS Number: 3272-08-0