Stampa…
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR110132-10G OR110132-1G OR110132-5G
APOSOR110132-10GEA 458 EUR
APOSOR110132-10G APOSOR110132-1G APOSOR110132-5G
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Formula: C₁₂H₁₇I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052173
CAS Number: 5122-20-3