Stampa…
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
OR11013-5G OR11013-25G
APOSOR11013-5GEA 64 EUR
APOSOR11013-5G APOSOR11013-25G
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BO₃
Peso molecolare: 220,08 g/mol
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093755
CAS Number: 214360-76-6