Stampa…
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
OR11012-1G OR11012-5G
APOSOR11012-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11012-1G APOSOR11012-5G
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BO₃
Peso molecolare: 220.08 g/mol
Punto di ebollizione: 282 °C
Densità: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093754
CAS Number: 269409-97-4