Stampa…
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR11011-1G OR11011-25G OR11011-5G
APOSOR11011-1GEA 71.3 EUR
APOSOR11011-1G APOSOR11011-25G APOSOR11011-5G
5-Indoleboronic acid pinacol ester
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 243,1092 g/mol
Punto di fusione: 114…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789263
CAS Number: 269410-24-4