Stampa…
Furan-3-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
OR11010-25G OR11010-5G
APOSOR11010-25GEA 263 EUR
APOSOR11010-25G APOSOR11010-5G
Furan-3-boronic acid pinacol ester
Furan-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
Peso molecolare: 194,035 g/mol
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453669
CAS Number: 248924-59-6