4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Fornitore: Apollo Scientific
OR110076-1G
OR110076-5G
APOSOR110076-1GEA
279
EUR
APOSOR110076-1G
APOSOR110076-5G
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Formula:
C₈H₁₀Br₂N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12079183 CAS Number: 107784-73-6 |