Stampa…
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110058-1G OR110058-25G OR110058-5G
APOSOR110058-1GEA 53.9 EUR
APOSOR110058-1G APOSOR110058-25G APOSOR110058-5G
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,5800 g/mol
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275126
CAS Number: 4532-25-6