Stampa…
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110056-1G OR110056-250MG
APOSOR110056-1GEA 210 EUR
APOSOR110056-1G APOSOR110056-250MG
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₃
Peso molecolare: 239,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00454352
CAS Number: 329210-07-3