Stampa…
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR11005-10G OR11005-25G OR11005-5G
APOSOR11005-10GEA 75.7 EUR
APOSOR11005-10G APOSOR11005-25G APOSOR11005-5G
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 219,09 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453668
CAS Number: 210907-84-9