Stampa…
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
OR110036-1G OR110036-5G OR110036-25G
APOSOR110036-1GEA 19 EUR
APOSOR110036-1G APOSOR110036-5G APOSOR110036-25G
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,1885 g/mol
Punto di fusione: 193…195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00181810
CAS Number: 6049-54-3