Stampa…
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR110031-25G OR110031-5G
APOSOR110031-25GEA 53.9 EUR
APOSOR110031-25G APOSOR110031-5G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
Peso molecolare: 231,26 g/mol
Punto di fusione: 98…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020731
CAS Number: 16078-71-0