Stampa…
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Thien-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
OR110021-1G OR110021-5G OR110021-10G
APOSOR110021-1GEA 14.7 EUR
APOSOR110021-1G APOSOR110021-5G APOSOR110021-10G
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₇N₃S
Peso molecolare: 165,21 g/mol
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051815
CAS Number: 96799-03-0