Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR11001-100G OR11001-25G OR11001-5G
APOSOR11001-100GEA 88.7 EUR
APOSOR11001-100G APOSOR11001-25G APOSOR11001-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 99%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Peso molecolare: 208,07 g/mol
Punto di fusione: 59…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789259
CAS Number: 761446-44-0