Stampa…
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
OR10991-25G OR10991-500G OR10991-100G
APOSOR10991-25GEA 14.7 EUR
APOSOR10991-25G APOSOR10991-500G APOSOR10991-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₉H₁₉BO₃
Peso molecolare: 186,06 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C/15mmHg
Densità: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192241
CAS Number: 61676-62-8
UN: 1993
ADR: 3,III