Stampa…
4-Iodo-1H-pyrazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodopyrazole
OR10990-100G OR10990-25G OR10990-500G
APOSOR10990-100GEA 39.4 EUR
APOSOR10990-100G APOSOR10990-25G APOSOR10990-500G
4-Iodo-1H-pyrazole 99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
Peso molecolare: 193,97 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005244
CAS Number: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1