Stampa…
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(5-Hydroxypentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(5-Hydroxypentyl)carbamate, tert-Butyl (5-hydroxypentyl)carbamate, N-Boc-5-aminopentanol, 5-(Boc-amino)-1-pentanol
OR1099-1G OR1099-25G OR1099-5G
APOSOR1099-1GEA 50.9 EUR
APOSOR1099-1G APOSOR1099-25G APOSOR1099-5G
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol
Formula: C₁₀H₂₁NO₃
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862955
CAS Number: 75178-90-4