Stampa…
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10988-25G OR10988-5G
APOSOR10988-25GEA 238 EUR
APOSOR10988-25G APOSOR10988-5G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₁BO₄
Punto di fusione: 40…44 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093896
CAS Number: 269410-00-6