Stampa…
Ethyl-4-iodobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10986-25G OR10986-100G OR10986-500G
APOSOR10986-25GEA 23.2 EUR
APOSOR10986-25G APOSOR10986-100G APOSOR10986-500G
Ethyl-4-iodobenzoate 98%
Ethyl-4-iodobenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Punto di ebollizione: 281…283 °C
Densità: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017344
CAS Number: 51934-41-9