Stampa…
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10977-25G OR10977-5G OR10977-100G
APOSOR10977-25GEA 60.9 EUR
APOSOR10977-25G APOSOR10977-5G APOSOR10977-100G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Formula: C₇H₂₀N₄
Punto di ebollizione: 280 °C
Densità: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008174
CAS Number: 4741-99-5
UN: 2735
ADR: 8,III