Stampa…
2-Nitrophenyl selenocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR10971-1G OR10971-5G OR10971-25G
APOSOR10971-1GEA 55.1 EUR
APOSOR10971-1G APOSOR10971-5G APOSOR10971-25G
2-Nitrophenyl selenocyanate
2-Nitrophenyl selenocyanate
Formula: C₇H₄N₂O₂Se
Punto di fusione: 134…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043146
CAS Number: 51694-22-5
EINECS: 257-350-4
UN: 3283
ADR: 6.1,II