Stampa…
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4S,5R)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, (4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one
OR10970-1G OR10970-5G OR10970-250MG
APOSOR10970-1GEA 58.2 EUR
APOSOR10970-1G APOSOR10970-5G APOSOR10970-250MG
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2000 g/mol
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066226
CAS Number: 16251-45-9