Stampa…
Methyl-4-bromocrotonate 80%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 4-bromobut-2-enoate
OR10966-100G OR10966-25G
APOSOR10966-100GEA 234 EUR
APOSOR10966-100G APOSOR10966-25G
Methyl-4-bromocrotonate 80%
Methyl-4-bromocrotonate
Formula: C₅H₇BrO₂
Peso molecolare: 179,01 g/mol
Punto di ebollizione: 83…85 °C/13mmHg
Densità: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000246
CAS Number: 1117-71-1
UN: 3334
ADR: 9,III