Stampa…

Bifenil-2-ilamina 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine

OR10963-25G OR10963-100G OR10963-5G
APOSOR10963-25GEA 107 EUR
APOSOR10963-25G APOSOR10963-100G APOSOR10963-5G
Bifenil-2-ilamina 98%
Bifenil-2-ilamina
Formula: C₁₂H₁₁N
Peso molecolare: 169,23 g/mol
Punto di ebollizione: 299 °C
Punto di fusione: 47…50 °C
Flash Pt: 153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007701
CAS Number: 90-41-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR