Stampa…
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-amine, 4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylamine
OR10960-100G OR10960-25G
APOSOR10960-100GEA 114 EUR
APOSOR10960-100G APOSOR10960-25G
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Formula: C₆H₉N₃O₂
Peso molecolare: 155,16 g/mol
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038832
CAS Number: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6