4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₆ClN₃O Punto di fusione: 168…176 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233535 CAS Number: 5734-64-5 EINECS: 410-050-9 |