Stampa…
p-Anisic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10957-1KG OR10957-250G OR10957-5KG
APOSOR10957-1KGEA 58 EUR
APOSOR10957-1KG APOSOR10957-250G APOSOR10957-5KG
p-Anisic acid 98%
p-Anisic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 275…280 °C
Punto di fusione: 182…185 °C
Densità: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002542
CAS Number: 100-09-4
EINECS: 202-818-5