Stampa…
(4-Aminophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminophenylacetic acid
OR10955-100G OR10955-25G OR10955-500G
APOSOR10955-100GEA 80 EUR
APOSOR10955-100G APOSOR10955-25G APOSOR10955-500G
(4-Aminophenyl)acetic acid
(4-Aminophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di fusione: 201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007916
CAS Number: 1197-55-3