Stampa…
2-Furoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10949-100G OR10949-25G OR10949-500G
APOSOR10949-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10949-100G APOSOR10949-25G APOSOR10949-500G
2-Furoic acid 95%
2-Furoic acid
Formula: C₅H₄O₃
Punto di ebollizione: 230 °C
Punto di fusione: 127…132 °C
Flash Pt: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003238
CAS Number: 88-14-2
EINECS: 201-803-0