Stampa…
tert-Butylbenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10947-25G OR10947-100G
APOSOR10947-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10947-25G APOSOR10947-100G
tert-Butylbenzene 99%
tert-Butylbenzene
Formula: C₁₀H₁₄
Peso molecolare: 134,22 g/mol
Punto di ebollizione: 169 °C
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008816
CAS Number: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III