Stampa…
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10945-100G OR10945-500G
APOSOR10945-100GEA 21.9 EUR
APOSOR10945-100G APOSOR10945-500G
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Formula: C₃H₈ClN
Punto di fusione: 145…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012913
CAS Number: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6