Stampa…
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR10944-25G OR10944-5G
APOSOR10944-25GEA 81.2 EUR
APOSOR10944-25G APOSOR10944-5G
5-Chloro-2-benzothiazolinone
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Formula: C₇H₄ClNOS
Punto di fusione: 237 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060125
CAS Number: 20600-44-6