Stampa…
2-Aminobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline
OR10943-250G OR10943-50G
APOSOR10943-250GEA 118 EUR
APOSOR10943-250G APOSOR10943-50G
2-Aminobenzyl alcohol
2-Aminobenzyl alcohol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,15 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C/10mmHg
Punto di fusione: 81…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007749
CAS Number: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7