Stampa…
5-Cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-oxindole
OR10940-5G OR10940-100G OR10940-25G
APOSOR10940-5GEA 62.6 EUR
APOSOR10940-5G APOSOR10940-100G APOSOR10940-25G
5-Cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one 98%
5-Cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,59 g/mol
Punto di fusione: 194…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191927
CAS Number: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9