Stampa…
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
OR10939-1G OR10939-5G
APOSOR10939-1GEA 147 EUR
APOSOR10939-1G APOSOR10939-5G
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Formula: C₁₂H₂₆N₂O₄
Peso molecolare: 262,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005112
CAS Number: 23978-55-4