Stampa…
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl benzofuran-2-carboxylate
OR10935-10G OR10935-1G OR10935-5G
APOSOR10935-10GEA 170 EUR
APOSOR10935-10G APOSOR10935-1G APOSOR10935-5G
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Peso molecolare: 190,2 g/mol
Punto di fusione: 29…34 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094950
CAS Number: 3199-61-9